Learn More
t-Butyl-4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]-tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10601275 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10527853 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601275 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31023CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 365413-31-6
Summenformel C16H24N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 340.438
MDL-Nummer MFCD06659069
InChI-Schlüssel LBRUPXMVELEXIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, ethyl 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl thiazole-4-carboxylate, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid t-butyl ester, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2795532
IUPAC-Name Ethyl 2-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-4-yl]-1,3-Thiazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 340.44
Reinheit (%) 97%