Learn More
BINDER T-hose Connector
Artikelnummer. 18855761 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
18855761 Kunststoff 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 18855761
Marke: BINDER 60090318
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
T-type tube connectors (T-pieces).
For set-up bag set, bottle set or water container in CO2 incubator.
  • T-hose connector 4 mm POM
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Incubators
Material Kunststoff
Typ Tube Connectors