Learn More
Tuttnauer T-Lab Eco Vertikalautoklav
Artikelnummer. 17847628 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
85 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17847628 60 l 1 Stück
17837628 85 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17847628 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. TLABV60230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11859.75 €
    9799.10 € / 1 Stück
    Sparen 2060.65 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses zuverlässige Arbeitstier ist ideal für das allgemeine Labor, das einfache Bedienung, Sicherheit und Zyklusfunktionen für den täglichen Bedarf benötigt. Intuitive, benutzerfreundliche Technologie, einschließlich Farb-Touchscreen und mehreren Sterilisationsprogrammen.
T-Lab Eco:
Preisgünstige Leistung und bewährte Zuverlässigkeit für Ihre Sterilisationsanforderungen im Labor. T-Lab Eco wurde speziell für Bildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen entwickelt. Entworfen mit Blick auf Einfachheit und Wirtschaftlichkeit. Ausgestattet mit der einzigen IoT-Software, die speziell für das intelligente Labor entwickelt wurde und Sterilisationsgeräte miteinander verbindet sowie die Kommunikation vor Ort oder aus der Ferne ermöglicht. Cloudbasiert und papierlos. Dieser vertikale Standautoklav deckt die grundlegenden Anforderungen an die allgemeine Laborsterilisation ab und zielt darauf ab, die Produktivität Ihres Labors zu steigern. Durch das Angebot universeller Kapazitäten sowie die Optimierung von Ressourcen wie Wasser, Strom und Betriebszeit ergeben sich Ergebnisse. Zur Sterilisation einer breiten Palette von Flüssigkeiten und Feststoffen wie Glaswaren, Metallutensilien und anderen Laborartikeln bestimmt.
  • Zuverlässige Leistung – Geeignet für feste, glasartige und flüssige Lasten. Effiziente Sterilisationszeit inklusive Abkühlung.
  • Preiswert – Ausgestattet mit nur den wichtigsten Funktionen. Weniger Wasserverschwendung, weniger Stromverbrauch, weniger Zeitaufwand für die Wartung. Die zylindrische Kammer ist kostengünstiger und über eine lange Lebensdauer zuverlässiger.
  • Plug-and-Play-Installation – Dieser Autoklav benötigt keine speziellen Installationsanschlüsse, lediglich eine Stromquelle.
  • Vielseitig einsetzbar für alle Ihre grundlegenden Bedürfnisse – Sterilisiert Flüssigkeiten, Feststoffe, verschlossene und unverschlossene Flaschen. Leistung und Qualität auf kleinstem Raum.
  • Unvergleichliches Benutzererlebnis – Hochauflösender, mehrfarbiger Touchscreen mit anpassbaren Bildschirmfarben. Überwachen Sie Ihren mit einem Netzwerk verbundenen Autoklaven mithilfe der R.PC.R.-Software.
  • Standardausstattung – Zwei PT100-Sensoren. Eingebauter Lüfter. Eingebauter Speicher: 1000 Zyklen.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 13,2 gal.
Kapazität (metrisch) 60 l
Tiefe (metrisch) Kammer 50.5 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 15,6 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 20,2 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 39 cm
Länge (angloamerikanisch) 32,4 in.
Länge (metrisch) 81 cm
Produkttyp Von oben beladbare Autoklaven
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 278 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 137 °C
Eigenschaften IoT-fähig, Plug & Play