Beschreibung
Benötigt
QPT Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDT für Griffe der Serie SSU
Der Micronova TMop™ Reinraum-Wischmoppbezüge sind abgerundete, mit Druckknöpfen versehene Schwämme, die über den 180°-Wischmopp passen.° schwenken TMop™ Adapter zum einfachen Abrollen von Wänden und weichen Oberflächen sowie zum Reinigen von schwer zugänglichen Ecken, engen Zwischenräumen und Bereichen unter Geräten. Die Mopps sind in einer Reihe von Materialoptionen mit einer optionalen dickeren Schaumschicht erhältlich, die mehr Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
- T-Mop Bezüge mit Druckknöpfen in verschiedenen Stoffen
- Abgerundete, abgedeckte Schwämme gleiten einfach über Wände und weiche Wände
- Hervorragend für alle Raumoberflächen und Geräteaußenflächen geeignet
- Gelangt problemlos in schwer zu reinigende Ecken, enge Räume und unter Geräte
- Verfügbare Materialoptionen:
- NovaPoly —Das zu 100 % glatte Polyesterstrickgewebe sorgt für eine hervorragende Desinfektionsmittelverteilung.
- PolySorb— 100 % strukturiertes Polyester zur Entfernung von Rückständen und zur Verteilung von Desinfektionsmittel
- MegaTex —100 % Polyamid-Vliesstoff ist saugfähig und hat eine leicht raue Oberfläche.
- Mikrofaser— 80 % Polyester, 20 % Polyamid – hoch saugfähig und sowohl nass als auch trocken wirksam.
- PolyMesh —100 % Polyester mit einer Netzschicht sorgt für eine milde Scheueroberfläche
- Zur Verwendung mit dem 180° schwenken TMop™ Adapter
- Sie sind in Längen von 10, 14 oder 18 in. erhältlich.
- TMC6-14 – elastischer, einlagiger Moppbezug, kostengünstige Option für kleinere Bereiche
- Für starke Desinfektionsmittel geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in.) |
| Produkttyp | Moppabdeckung |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 25,4 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 6,4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
| Beständig gegen | Chemikalien |
| Mehr anzeigen |
Adapter und Griff sind nicht im Lieferumfang enthalten