Learn More
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MegaTex™
Artikelnummer. 13197676 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
35.6 cm (14 in.)
45.72 cm (18 in.)
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe Breite (angloamerikanisch) unitSize
13197676 35.6 cm (14 in.) 14 in. 1 Stück
13127686 45.72 cm (18 in.) 18 in. 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 13197676
Marke: Micronova™ T201214
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
With a 180° swivel, this mop is ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas
  • Constructed MegaTex (non-woven polyamide textured material) over foam slipcovers
  • Light weight, economical enough for single use and autoclavable
  • Smaller adapter heads can be used for cleaning surfaces and awkward angles on shelving and in narrow chambers
  • Low profile, T-shaped mop has a wide surface which serves as a perfect device for applying disinfectants in a sterile environment
Spezifikation
Produkttyp Moppabdeckung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Größe 35.6 cm (14 in.)
Enthält Thick Foam
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas, floors, walls, ceilings, hoods
Material Vliesstoff Polyamid, Polyesterschaum