missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

t-Plasminogen Activator/tPA Antibody (32B1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30037654 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30037654 50 μL 50 Mikroliter
30035926 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30037654

Marke: Novus Biologicals NBP32637750ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

t-Plasminogen Activator/tPA Monoclonal antibody specifically detects t-Plasminogen Activator/tPA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen t-Plasminogen Activator/tPA
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 32B1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias Alteplase, DKFZp686I03148, EC 3.4.21, EC 3.4.21.68, plasminogen activator, tissue, plasminogen activator, tissue type, reteplase, tissue plasminogen activator (t-PA), tissue-type plasminogen activator, TPA, T-PA, t-plasminogen activator
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human t-Plasminogen Activator/tPA [UniProt P00750]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Endocrinology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5327
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.