Learn More
Hanna Instruments™ T-förmiges Celsius-Thermometer
Artikelnummer. 10468262
Change view
Click to view available options
Länge gesamt (angloamerikanisch):
13.4 Zoll
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge gesamt (angloamerikanisch)
10468262 13.4 Zoll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10468262 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI14520
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für HACCP-Programme. Hanna Instruments™ T-förmiges Celsius-Thermometer ist ein digitales Thermometer mit einer 300 mm-Edelstahl-Einstechsonde, die ein ergonomisches Design bietet und hochgenaue Messungen über einen großen Temperaturbereich liefert.
Diese Thermometer wurden für HACCP-Programme entwickelt, die hohe Leistungsstandards bei einfacher Verwendung erfordern. Der langlebige T-förmige Griff passt bequem in die Hand und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Kraft für das Einsetzen erforderlich ist, z. B. bei der Fleischuntersuchung und bei halbgefrorenen Lebensmitteln.
  • CAL Check™: Beim Einschalten wird eine Kalibrierungsprüfung durchgeführt, um Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten
  • LC-Display oben: Ermöglicht einfaches Ablesen in Kochanwendungen; Anzeige des Kalibrierungsstatus und der Messung
  • HACCP-konform: Das ideale Gerät für die Verwendung als Werkzeug zur Kontrolle in der Lebensmittelanalyse
  • AISI 316 Edelstahl, 300 mm-Sonde: Ideal für die Überwachung heißer Flüssigkeiten, wie z. B. Frittieren und Suppenzubereitung
  • Längere Akkulaufzeit: Verwendet AAA-Batterien mit einer außergewöhnlichen Betriebsdauer von 10,000 Stunden
  • Automatische Abschaltung: Schaltet das Messgerät automatisch nach 8 Minuten der Nichtverwendung aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern
Garantie
1 Jahre
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0.2 Zoll
Durchmesser (metrisch) Sonde 5 mm
Abmessungen (L x B x H) 92 x 340 x 38 mm (3.6 x 13.4 x 1.5 in.)
Enthält 300 nm-Sonde, Batterie und Bedienungsanleitung
Länge gesamt (angloamerikanisch) 13.4 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Sonde 11.8 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 340 mm
Länge (metrisch) Sonde 300 mm
Material Edelstahlsonde
Auflösung 0.1°C (-50.0 bis 199.9° C) oder 1° C (200 bis 220° C)
Gewicht (angloamerikanisch) 2.8 oz.
Gewicht (metrisch) 80 g
Calibrated CAL Check™, automatisch beim Start
Akkulaufzeit 10000 h
Akkutyp AAA, 1,5 V
Genauigkeit 0,3 °C (-20 bis +90 °C) bzw. ±0,4 % F.S. (draußen)
Display LCD, oben montiert