Learn More
Hanna Instruments™ Digital-Thermometer m. 125 mm Einstich- fühler aus Edelstahl, -50 bis +220°C
Beschreibung
- Taschenthermometer mit Messbereich -50 °C bis 220 °C und 125 mm langer Sonde
- Spitzensonde aus Edelstahl
- Kalibrierprüfgerät gewährleistet Genauigkeit
- Automatische Abschaltfunktion mit AAA-Batterie (im Lieferumfang en
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | T-förmiges Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 220 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50°bis +220 °C |
| Genauigkeit | ±0,3 °C |