Learn More
Thermo Scientific™ T-Ventil-Baugruppe für LN2-Versorgungstank
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ T-Ventil-Baugruppe mit einem manuellen Ventil und einem T-Verbindungsstück zum Anschließen von zwei Schläuchen an einen LN2-Versorgungstank.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Manuelles Ventil und T-Verbindungsstück |
| Typ | Manuelles Ventil und T-Verbindungsstück |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CryoPlus 1, 2, 3, 4 |
| Abtauen | Manuell |