Learn More
T0901317, TRC
Artikelnummer. 30415940
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415940 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415940 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0020005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material T0901317
CAS 293754-55-9
Summenformel C17H12F9NO3S
Menge 5 mg
Synonym N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]benzenesulfonamide, T 1317, TO 901317
InChI-Formel InChI=1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
SMILES COc1c(OC)cc2c(CCCNC2)c1
IUPAC-Name N-[4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]-N-(2,2,2-trifluorethyl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 481.33
Formelmasse 481.0394