Learn More
Simport™ Scientific Kryoröhrchen, T310 Serie
Artikelnummer. 10446592
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
10446592 3 ml
1 options
Artikelnummer. 10446592
Marke: Simport™ Scientific T3103A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Lagerung von biologischen Materialien, menschlichen oder tierischen Zellen. Diese Kryoröhrchen sind mit den meisten Lagerungssystemen kompatibel
  • Die Kappe verfügt über einen langen Rand für einfache aseptische Einhandverfahren und eine exklusive Silikondichtung, die in der Kappe angebracht ist
  • Das spezielle Gewinde ermöglicht das extrem schnelle Entfernen oder Verschließen mit einer 1™1/4-Umdrehung
  • Die Art der Innengewindekonstruktion vermindert das Kontaminationsrisiko
  • Die Röhrchen sind mit einem weißen Markierungsbereich zur Probenidentifizierung ausgestattet
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Autoklavierbar
  • Konstruktion aus Polypropylen
Spezifikation
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung von biologischen Materialien, menschlichen oder tierischen Zellen. Diese Kryoröhrchen sind mit den meisten Lagerungssystemen kompatibel
Gewindetyp Außen
RNase-frei Ja
DNase-frei Ja
Menge 1000/Karton
Marking Spot Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Kryoröhrchen