Learn More
Simport™ Scientific Kryoröhrchen, T310 Serie
Artikelnummer. p-4377877
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Artikelnummer. 10446592
Marke: Simport™ Scientific T3103A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Lagerung von biologischen Materialien, menschlichen oder tierischen Zellen. Diese Kryoröhrchen sind mit den meisten Lagerungssystemen kompatibel
  • Die Kappe verfügt über einen langen Rand für einfache aseptische Einhandverfahren und eine exklusive Silikondichtung, die in der Kappe angebracht ist
  • Das spezielle Gewinde ermöglicht das extrem schnelle Entfernen oder Verschließen mit einer 1™1/4-Umdrehung
  • Die Art der Innengewindekonstruktion vermindert das Kontaminationsrisiko
  • Die Röhrchen sind mit einem weißen Markierungsbereich zur Probenidentifizierung ausgestattet
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Autoklavierbar
  • Konstruktion aus Polypropylen
Spezifikation
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung von biologischen Materialien, menschlichen oder tierischen Zellen. Diese Kryoröhrchen sind mit den meisten Lagerungssystemen kompatibel
Gewindetyp Außen
RNase-frei Ja
DNase-frei Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 1000/Karton
Typ Kryoröhrchen
Marking Spot Ja