Learn More
Simport™ Scientific T500 Probenröhrchen mit Innengewinde
Die SIPort™ Scientific T500-Probenröhrchen mit Innengewinde werden für die Lagerung und den Transport biologischer Materialien verwendet.
Spezifikation
| Sterilität | Nicht steril |
|---|---|
| Anzahl pro Packung | 1000 |
| Bodenform | Freistehend |
| Autoklavierbar | Ja |
| Gewindetyp | Innengewinde |
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Beständig gegen Temperaturen von -196 °C bis +121 °C
- Max. Kraft: 17000 g
- Hält Zentrifugation stand
- Verschlusskappen separat erhältlich
Spezifikation
| Nicht steril | |
| Freistehend | |
| Innengewinde |
| 1000 | |
| Ja | |
| Polypropylen |