Learn More
Dostmann Electronic TA 120 Temperatur-/Feuchtelogger
Artikelnummer. 11815651
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20 bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11815651
Marke: Dostmann Electronic 50000120
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leistungsstarker, robuster und zuverlässiger Temperaturfeuchtigkeits-Logger mit Alarm und drahtlosem Sensor.
  • Zur Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Anzeige von Taupunkt, Max.-Min.-Funktion, Mittelwerte
  • Alarm bei frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtigkeitswerten (obere/untere Grenze)
  • Kalibrierfunktion, Datenlogger mit bis zu 3.000 Messwerten
  • Datenlogger T° C/RF Cabellos
  • Temperatur - 20.0 bis + 60.0 °C
  • Genauigkeit +/-1° C Auflösung 1 %
Spezifikation
Datenspeicher 3000 Messungen
Alarmtypen Hoch/niedrig
Akkutyp AA
Akkulaufzeit 1 Jahr
Kanäle 1 bis 6
Schnittstelle RS232
Modell TA 120
Arten von Sensoren NTC
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 99 %
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +70 °C
Betriebstemperatur (metrisch) -20 bis +70 °C
Elektrische Anforderungen 1.5 V