Learn More
Liebherr™ Gefriertruhe in Tischhöhe, mit statischer Kühlung
Artikelnummer. 15141936 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
143 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15141936 143 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15141936 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GGU 1400
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Tiefkühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ Gefriertruhen in Tischhöhe mit statischer Kühlung sind mit Innenbehältern aus weißem Kunststoff sowie Verdampferplattenböden ausgestattet.
  • HardLine Stahltür mit auswechselbaren Scharnieren
  • Ergonomischer schlanker Griff
  • Eingebaute Absperrung
  • Verzinkte einstellbare Stahlfüße
  • Externe digitale Temperaturanzeige
  • Elektronisches Kontrollsystem
  • Optisches und akustisches Warnsystem
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 143 l
Temperaturbereich -9°C bis -26°C
Door Material Stahl
Schrankmaterial Stahl
Farbe Weiß
Modell GGU1400-20
Abmessungen (L x B x H) außen 83 H x 60 B x 61.5 T (cm)
Innentiefe (metrisch) 44.3 cm
Innenhöhe (metrisch) 67.6 cm
Innenbreite (metrisch) 47.4 cm
Spannung 220 bis 240 V
Elektrische Anforderungen 220 bis 240 V, 100 W
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 40 kg