Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotina 380 Tischzentrifuge ohne Rotor, ungekühlt, 220-240 Volt
Artikelnummer. 10075563
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 290 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
10075563 4 x 290 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10075563 Lieferant Hettich Lab Technology™ Lieferanten-Nr. 1701
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Tischzentrifuge ROTINA 380 ist ein leistungsstarkes, schnelllaufendes und platzsparendes Gerät, das eine breite Palette von Zubehör für vielfältige Anwendungen in nur einem Rotor unterstützt.
  • Ideal für Labore mit mittlerem bis hohen Durchsatz, die große Mengen von Blutentnahmeröhrchen in Ausschwingrotoren und Winkelrotoren verarbeiten
  • Es können zahlreiche Behälter für die Zellkultur zentrifugiert werden, ebenso wie 50-ml-Konusröhrchen für die Zellpassage.
  • Eine Vielzahl von Platten und Gestellen für Festphasenassays oder für Zellkulturassays können verarbeitet werden
  • Hervorragend geeignet zur Verwendung in Einrichtungen wie Krankenhäusern, hämatologischen Laboren, kleinen Blutzentren, Veterinärlaboren und mehr
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 290 ml
Max. RZB 15.000/24.400 x g
Max. Geschwindigkeit 15,000 rpm
Gekühlt Ja
Modell 380
Laufzeit 1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek., Endloslauf, Kurzzyklusmodus
Gewährleistung 5 Jahre
Abmessungen (H x B x T) 418 x 457 x 600 mm
Nettogewicht 51 kg
Elektrische Anforderungen 220/240 V
Produkttyp Zentrifuge für den Arbeitstisch