Learn More
Sampling Systems™ Zähldreieck für Tabletten
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schnelle und einfache Möglichkeit zum Zählen runder Tabletten
- Geeignet für runde Tabletten jeder Größe
- 316L-Edelstahl
- Mattierte Oberfläche
- Leicht für Rechts- oder Linkshänder verwendbar
- Eingeätzter Indikator zur Anzeige der Tablettenanzahl auf dem Tablett
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 12 mm |
| Breite (metrisch) | 275 mm |