Beschreibung
- Designed without rouging pumps or noisy equipment
- Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
- With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
- Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 700 x 745 to 775 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bench |
| Farbe | Hellgrau |
| Verstellbar | Yes |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Abmessungen (T x B x H) | 810 x 1320 x 840 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Analytical Instruments |
| Rahmenmaterial | Stainless Steel |
| Enthält | Chemical Resistant Table Top |
| Anzahl Türen | None |
| Anzahl Schubfächer | None |
| Mehr anzeigen |