Learn More
IBA Lifesciences TACS-Säulenadapter
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Säulentyp:
0,3 ml
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Adapter ermöglichen die Montage von Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen auf Standardröhrchen.
- Säulenadapter sind in zwei Größen erhältlich: Für 3 ml-Säulen (mit 0,3 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose) zur Anpassung an 15 ml-Röhrchen, und für 10 ml-Säulen (mit 1 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose), zur Anpassung an 50 ml-Röhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulentyp | 0,3 ml |