Learn More
IBA Lifesciences TACS-Säulenadapter
Artikelnummer. p-7237247 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Säulentyp:
0,3 ml
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17277590
Marke: IBA Lifesciences 63333001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adapter for Strep-Tactin™ TACS Agarose Columns that fits onto standard tubes
  • Die Adapter ermöglichen die Montage von Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen auf Standardröhrchen.
  • Säulenadapter sind in zwei Größen erhältlich: Für 3 ml-Säulen (mit 0,3 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose) zur Anpassung an 15 ml-Röhrchen, und für 10 ml-Säulen (mit 1 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose), zur Anpassung an 50 ml-Röhrchen. 
Spezifikation
Säulentyp 0,3 ml