Learn More
TADA1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16819864 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16819864 20 μL 20 Mikroliter
16809864 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16819864
Marke: Proteintech 203371AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The MW of this protein is 37 kDa, and 20337-1-AP specifically recognizes the 37 kDa protein.
Probably involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Antigen TADA1L
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.59 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen TADA1
Gen-Zugriffsnummer Q96BN2, Q99LM9
Gen-Alias KIAA0764, RP1 9E21.4, SPT3 associated factor 42, STAF42, TADA1, TADA1L, Transcriptional adapter 1
Gensymbole Tada1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TADA1L Fusion Protein Ag14118
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 117143, 27878
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG