Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAE (10 X), TRIS + Acetat + EDTA
Artikelnummer. 15445859
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445859 4 L 4 Liter
15425859 1 l 1 Liter
15435859 2 L 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445859 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63677.K7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird für die DNA-Agarose-Gelelektrophorese verwendet, aber auch für die nicht denaturierende RNA-Agarose-Gelelektrophorese, die in verschiedenen Konzentrationen zur Untersuchung der Mobilität von DNA in Lösung verwendet wird.
TAE is used for DNA agarose gel electrophoresis but is also used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis, used at various concentrations to study the mobility of DNA in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • TAE (10x, TRIS + Acetat + EDTA ermöglicht die Trennung von Nukleinsäure
Verwendung
  • Dieser Puffer wurde zur Herstellung von Agarose- und Polyacrylamid-Gelen für die Elektrophorese von Nukleinsäuren verwendet
  • Wird als Laufpuffer und Puffer für die Gelherstellung verwendet sowie für die nicht denaturierende RNA-Agarose-Gelelektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TAE (10X)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 4 L
MDL-Nummer MFCD00236357
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.