missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Tafasitamab Recombinant Monoclonal Antibody

Artikelnummer. 30284298
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284298 1 mg 1 Milligramm
30282434 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284298

Marke: Invitrogen™ MA558256

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Tafasitamab is a biosimilar that targets CD19. CD19 is a member of the immunoglobulin superfamily and has two Ig like domains. The CD19 molecule is expressed on 100% of the peripheral B cells as defined by expression of kappa or lambda light chains. CD19 appears to be expressed on myeloid leukemia cells, particularly those of monocytic lineage. Leukemia phenotype studies have demonstrated that the earliest and broadest B cell restricted antigen is the CD19 antigen. The receptor for CD19 is an important functional regulator of normal and malignant B cell proliferation, and is expressed in all B cell precursor leukemias. Lymphocytes proliferate and differentiate in response to various concentrations of different antigens. The ability of the B cell to respond in a specific, yet sensitive manner to the various antigens is achieved with the use of low-affinity antigen receptors. CD19 is a cell surface molecule which assembles with the antigen receptor of B lymphocytes in order to decrease the threshold for antigen receptor-dependent stimulation. Besides being a signal-amplifying coreceptor for the B cell receptor (BCR), CD19 can also signal independently of BCR co-ligation and is a central regulatory component upon which multiple signaling pathways converge. Mutation of the CD19 gene results in hypogammaglobulinemia, whereas CD19 overexpression causes B cell hyperactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Tafasitamab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias MOR-00208; MOR-208; XENP-5574; XmAb-5574; Xmab-CD19; XMP-5574
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.