Learn More
Tafenoquine Succinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467207
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467207 5 mg -
16455356 100 mg 100 Milligramm
16450797 50 mg 50 Milligramm
16444488 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467207 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111529A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tafenoquine Succinate
Physikalische Form Powder
CAS 106635-81-8
Farbe Light Nude
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H34F3N3O7
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym WR 238605 (Succinate)
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (214.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.CC(NC1=C2N=C(OC)C=C(C)C2=C(OC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(OC)=C1)CCCN
Molekulargewicht (g/mol) 581.58
Formelmasse 581.58
Reinheit (%) 98.42%
Güte Research