Learn More
Invitrogen™ Talacotuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111737
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30282699 100 μg 100 Mikrogramm
30284536 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30282699
Marke: Invitrogen™ MA558479
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Talacotuzumab, also known as JNJ-56022473 (and formerly CSL-362) is a humanized IgG1 monoclonal antibody designed to bind to and neutralize CD123 (Interleukin-3 receptor alpha chain or IL3RA) with potential antineoplastic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Talacotuzumab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias CSL362; CSL-362-AML; JNJ-56022473
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1