Learn More
(+)-Talarozole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471439
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16471439 1 mg 1 Milligramm
16458777 5 mg -
16456178 10 mg -
16422317 50 mg 50 Milligramm
16403446 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16471439 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14802C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress (+)-Talarozole is a potent inhibitor of retinoic acid metabolism extracted from patent WO 1997049704 A1.
(+)-Talarozole is a potent inhibitor of retinoic acid metabolism extracted from patent WO 1997049704 A1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Talarozole
Physikalische Form Solid
CAS 201410-66-4
Farbe Off-White
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H23N5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 72 mg/mL (190.72 mM)
SMILES CCC(CC)C(C1=CC=C(NC2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1)N4N=CN=C4.[(+)].[Rotation]
Molekulargewicht (g/mol) 377.51
Formelmasse 377.51
Reinheit (%) 99.28%
Güte Research