Learn More
Talin-1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30233646 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30233646 150 μL 150 Mikroliter
30235083 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30233646
Marke: Proteintech 679921IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The Talin-1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Talin-1. This antibody recognizes human antigen. The Talin-1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Talin-1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Klon 2E12D10
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole ILWEQ; KIAA1027; TLN
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7094
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 270 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1