Learn More
Invitrogen™ Talizumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen Talizumab Humanized
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283339
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559503
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30282444
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559504
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Talizumab is a biosimilar that targets IgE. IgE is one of the five classes of immunoglobulins found in mammals. Monomers consist of two heavy (epsilon) chains with 4 Ig-like constant domains, and two light chains. IgE plays an essential role in type I hypersensitivity (allergic responses such as hay fever, asthma, hives, anaphylatic shock) by binding to Fc receptors on basophils and mast cells. Crosslinking of IgE bound to Fc receptors induces degranulation of mast cells and basophils that promote allergic manifestations. IgE is also functionally important for immunity against parasites.
Spezifikation
Spezifikation
Talizumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
AL-90; C21; Hu901; HU-901; TNX-901
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A