Beschreibung
- Mit Messskala und Ausguss
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
- Mit Beschriftungsfeld
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Außenhöhe (metrisch) | 70 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Scale | Aufgedruckte Skala |
| Modell | Hohe Form |