Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 3,5 mL |
| Modell | Große Form |
| Basisausführung | Flach |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Druckkappe |
| Menge | 666/Packung |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |
| Mehr anzeigen |