Learn More
Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas
Artikelnummer. p-8002153 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,5 mL
Packungsgröße:
666 Stück
Artikelnummer. 15324779
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Einsteckkappen. Fisherbrand™ Glasfläschchen werden aus transparentem Typ 1B Neutralglas hergestellt.
  • Flacher Boden
  • Borosilikatglas
  • Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenaufnahmeanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 3,5 mL
Modell Große Form
Basisausführung Flach
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Druckkappe
Menge 666/Packung
Höhe (metrisch) 46 mm
Produkttyp Fläschchen mit flachem Boden