Learn More
Kartell™ Klasse B Glasklare (TPX™) hohe PMP-Messzylinder
Click to view available options
Graduierungen:
2 mL
0.5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 mL
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
2 Stück
30 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Beschreibung
- Große Form
- Kreisförmiger Boden
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
- Hält Temperaturen bis 170°°C stand
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
- Keine Benetzung und kein Meniskus
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Toleranz | ±2 ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706-1981 (E) |
| Klasse | Klasse B |
| Umfang | Dauerhafte blaue Skala |
| Durchmesser (metrisch) | 41.5 ml |
| Graduierungen | 20 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Unterteilung | 2 ml |
| Mehr anzeigen |