Learn More
Kartell™ Klasse B Glasklare (TPX™) hohe PMP-Messzylinder
Click to view available options
Graduierungen:
2 mL
0.5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 mL
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
2 Stück
30 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Beschreibung
- Große Form
- Kreisförmiger Boden
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
- Hält Temperaturen bis 170°°C stand
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
- Keine Benetzung und kein Meniskus
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | Klasse B |
| Graduierungen | 200 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Unterteilung | 20mL. |
| Form | Zylindrisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Skalenfarbe | Blue |
| Höhe (metrisch) | 531 mm |
| Typ | Graduierter Messzylinder |