Learn More
Kartell™ Klasse B Glasklare (TPX™) hohe PMP-Messzylinder
Beschreibung
- Große Form
- Kreisförmiger Boden
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
- Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
- Keine Benetzung und kein Meniskus
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PMP |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977 |
| Klasse | Klasse B |
| Menge | 10/Pckg. |
| Graduierungen | 2 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Mehr anzeigen |