Learn More
Haldenwanger™ Schmelztiegel aus Porzellan, hoher Form
Artikelnummer. 10109590
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10109590
Marke: Haldenwanger™ L 79C/2/STEMPE
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Hohe Schmelztiegel aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Kapazität (metrisch) 40mL
Außendurchmesser (metrisch) 40mm
Höhe (metrisch) 50mm
Product Type Porzellanschmelztiegel