Learn More
Karl Hecht™ Große Wägegläser
Artikelnummer. p-7147879
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
45 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10504632
Marke: Karl Hecht™ 44250002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit austauschbaren Abdeckungen für die Masseverbindung für einen sicheren Verschluss.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Weißer mattierter Beschriftungsbereich
  • Transparentes Glas für hervorragende Sichtbarkeit des Inhalts
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Große Form
Material Borosilikatglas (3.3)
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 50 mm
Produkttyp Wägeglas
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Verschlusstyp Austauschbare Abdeckung der Schliffmanschette