Learn More
Buerkle™ Eckige, enghalsige HDPE-Flasche mit Schraubverschluss
Artikelnummer. p-8002841 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11806483
Marke: Buerkle™ 03320250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kostengünstige, eckige Flasche zum Verpacken und Lagern von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
ulliTransparent, bruchsicher, aus HDPE/liliSpezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung/liliGeeignet als Einwegflasche/liliAuslaufsicher/liliMit Schraubverschluss/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17,5 mm
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Länge (metrisch) 51 mm
Menge 1
Breite (metrisch) 43 mm
Gewindegröße (metrisch) 25 mm
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 160 mm
Verschlusstyp Schraubkappe