Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysematrix-Röhrchen mit Metall-Beads
Artikelnummer. 15469744 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 x 4,5 ml
100 x 4,5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15469744
Marke: MP Biomedicals™ 116945100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäure
  • Jedes stoßfeste 4.5-ml-Röhrchen enthält Beads aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 3.175 mm (1/8“).
  • Zum Aufbrechen von harten/spröden Proben
  • Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Edelstahl
Fassungsvermögen 4.5 mL
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskel, Sporen, Lebensmittel, Pflanzen, Wurzeln, feste Proben, zähe Gewebe, alle Probe
DNase DNase-frei
Menge 100 x 4,5 ml
RNase RNase-frei