missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Talquetamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30284680
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284680 100 μg 100 Mikrogramm
30283127 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284680

Marke: Invitrogen™ MA560129

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Talquetamab Recombinant Monoclonal Antibody

Talquetamab Recombinant Monoclonal Antibody for SPR, Flow, ELISA, Functional

Talquetamab (JNJ-64407564) is a bispecific antibody that targets CD3, which is expressed on T-cells, and GPRC5D, which is highly expressed in multiple myeloma cells. Talquetamab (JNJ-64407564) is being investigated in a Phase 1 clinical study to treat relapsed or refractory multiple myeloma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Talquetamab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias JNJ-64407564
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.