Learn More
Talsaclidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30417818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417818 50 mg 50 Milligramm
30412546 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT00560150MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Talsaclidine Hydrochloride
Summenformel C10H16ClNO
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11;/h1,9-10H,3-8H2;1H/t10-;/m1./s1
SMILES C#CCO[C@@H]1CN2CCC1CC2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 201.69