missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Talsaclidine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488147 5 mg
16431319 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488147 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY128855

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Talsaclidine is a muscarinic agonist with preferential neuron-stimulating properties. Talsaclidine is a full agonist at the M1 subtype, and as a partial agonist at the M2 and M3 subtypes.

Talsaclidine is a muscarinic agonist with preferential neuron-stimulating properties. Talsaclidine is a full agonist at the M1 subtype, and as a partial agonist at the M2 and M3 subtypes.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Talsaclidine
Physikalische Form Oil
CAS 147025-53-4
Farbe Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H15NO
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES C#CCO[C@@H]1[C@@H]2CCN(CC2)C1
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Formelmasse 165.23
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.