Learn More
Talsaclidin, TRC
Artikelnummer. 30419799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30419799 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0056005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Talsaclidine
CAS 147025-53-4
Summenformel C10 H15 N O
Menge 5 mg
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propyn-1-yloxy)-, (3R)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propynyloxy)-, (R)- (9CI), (3R)-3-(2-Propyn-1-yloxy)-1-azabicyclo[2.2.2]octane, Talsaclidine
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-9-3-5-11(10)6-4-9/h9-10H,3-6,8H2,1H3/t10-/m1/s1
SMILES CC#CO[C@@H]1CC2CCN1CC2
IUPAC-Name (2R)-2-prop-1-ynoxy-1-azabicyclo[2.2.2]oktan
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Formelmasse 165.1154