missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Taminadenant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16447007 5 mg -
16430617 50 mg -
16424288 10 mg 10 Milligramm
16405216 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16447007 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109139

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Taminadenant is an antagonist of adenosine receptor.

Taminadenant is an antagonist of adenosine receptor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Taminadenant
Physikalische Form Solid
CAS 1337962-47-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H8BrN7
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (408.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC(C(N1C=CC=N1)=NC(N2C=CC=N2)=N3)=C3N
Molekulargewicht (g/mol) 306.12
Formelmasse 306.12
Reinheit (%) 99.13%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.