Learn More
Tamoxifen-13C6, TRC
Artikelnummer. 30005331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005331 10 mg 10 Milligramm
30009553 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005331 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT00600210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346606-38-9
Summenformel C2013C6H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 377.47
Synonym (Z)-2-[4-[1-(phenyl-13C6)-2-phenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699-13C6, Mammaton-13C6, Novaldex-13C6, Tamoxifen-13C6, Z-Tamoxifen-13C6, trans-Tamoxifen-13C6;
SMILES [H][13C]([13CH]=[13CH]1)=[13CH][13CH]=[13C]1/C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tamoxifen-13C6
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i6+1,9+1,10+1,13+1,14+1,22+1
Formelmasse 377.245