Learn More
R&D Systems™ Tamoxifen citrate
Artikelnummer. 18772774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18772774 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18772774 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0999/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.27 €
    115.50 € / 100 Milligramm
    Sparen 12.77 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Estrogen receptor partial agonist/antagonist
Tamoxifen citrate is an estrogen receptor antagonist/partial agonist. Selective and potent inhibitor of mammalian sterol isomerase. Neuroprotective in female rats in vivo. Also high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. Tamoxifen (Cat. No. 6432) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tamoxifen citrate
CAS 54965-24-1
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C32H37NO8
Formelmasse 563.65
Reinheit >99%
Molekulargewicht 563.65