Learn More
DWK Life Sciences Originalitätsverschluss, Weithals, aus PP , Blau, für Kalk-Soda Vierkant-Schraubflaschen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 60
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Weithalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in niedriger Form.
- Originalitätsring
- Lippendichtung
- DIN Gewinde in kurzer Form
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 10 St./Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 60 |
| Durchmesser (metrisch) | 78 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |