Learn More
Brady™ Manipulationssichere Thermotransfer-Vinyletiketten
Beschreibung
- Entwickelt, um leicht zu brechen und so Anzeichen von Produktmanipulation sichtbar zu machen und das Entfernen des Etiketts in einem Stück zu verhindern.
- Beim Entfernen aus der Schutzfolie ist Vorsicht geboten, da das Material empfindlich ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Satin |
| Format | Stanzform |
| Material | Vinyl (manipulationssicher) |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |