Learn More
Brady™ Manipulationssichere Thermotransfer-Vinyletiketten
Artikelnummer. p-7225703
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
Etiketten pro Zeile:
4
5
Vertikale Wiederholung (metrisch):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
Breite (metrisch):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11573804 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 Rollen
11533754 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 Rollen
11543754 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11573804 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 030242
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedruckbare, manipulationssichere Vinyl-Etiketten für Thermotransferdrucker.
  • Entwickelt, um leicht zu brechen und so Anzeichen von Produktmanipulation sichtbar zu machen und das Entfernen des Etiketts in einem Stück zu verhindern.
  • Beim Entfernen aus der Schutzfolie ist Vorsicht geboten, da das Material empfindlich ist.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Satin
Format Stanzform
Material Vinyl (manipulationssicher)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenbeschriftung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 17.8 mm
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-14-7351-10
Anzahl pro Packung 10.000 Etiketten pro Rolle
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0026 in.
Dicke (metrisch) 0.066 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 7,6 mm
Abmessungen (L x B) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,65 in.
Breite (metrisch) 16,5 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 16.51 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,2 in.
Höhe (metrisch) 5,1 mm
Alternate Part Number THT-14-7351-10