Learn More
Gilac™ Tampico Ofenbesen
Artikelnummer. 17988631
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
38 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
17988631 50 cm 1 Stück
17928461 38 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17988631 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G020030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.77 €
    50.78 € / 1 Stück
    Sparen 25.99 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tampico Ofenbesen ist eine Spezialbürste für Bäckereien und Konditoreien.
  • Spezialbürste für Bäckerei und Konditorei.
Spezifikation
Produkttyp Besenkopf
Farbcode Orange
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Breite (metrisch) 50 cm
Breite (angloamerikanisch) 19,7 in.
Color-coded Ja
Material Holz