Learn More
R&D Systems™ Tamsulosin hydrochloride
Catalog No. 18772764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
18772764 10 mg 10 Milligramm
18762754 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 18772764 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3050/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α1A antagonist
Tamsulosin hydrochloride is a selective α1A-adrenoceptor antagonist (pKi values are 9.97, 9.64 and 8.86 for α1A, α1B and α1D subtypes respectively). Decreases resting maximal urethral pressure with negligible effect on mean arterial blood pressure in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106463-17-6
Summenformel C20H29ClN2O5S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tamsulosin hydrochloride
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 444.97
Reinheit >99%
Molekulargewicht 444.971